Mangan(II)nitrat Tetrahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Manganous nitrate tetrahydrate, Manganese dinitrate tetrahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
1.05940.0500EA 105 EUR
1.05940.0500 1.05940.1000 1.05940.9025
Mangan(II)nitrat Tetrahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Mangan(II)nitrat Tetrahydrat
Formel: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Molekulargewicht: 251.01 g/mol
Schmelzpunkt: 37
Dichte: 2.115 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149789
CAS-Nummer: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN-Nummer: 2724
ADR: 5.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3800 g/l (20 °C)
Melting Point 37 °C
Molar Mass 251.01 g/mol
Bulk Density 750 - 950 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer