Mangan(II)nitrat Tetrahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18521.0B A18521.30
A18521.0BEA 146 EUR
A18521.0B A18521.30
Mangan(II)nitrat Tetrahydrat ≥98%
Mangan(II)nitrat Tetrahydrat
Purity: 98% CAS No.: 20694-39-7 Molecular Formula: MnN2O6.4H2O Formula Weight: 251.01 (178.95anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 26° UN No.: 2724 MDL No.: MFCD00149789
Formel: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Schmelzpunkt: ∼26 °C
Dichte: 2,115 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149789
CAS-Nummer: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN-Nummer: 2724
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5733