Mangan(II)chlorid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
63535-250G-F 63535-50G-F
SIAL63535-250G-FEA 158 EUR
SIAL63535-250G-F SIAL63535-50G-F
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751