Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
T881.1 T881.2
ROTHT881.1EA 53.1 EUR
ROTHT881.1 ROTHT881.2
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Molekulargewicht: 197.9 g/mol
Siedepunkt: 1190
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05751