Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
0276.1 0276.2 0276.3
ROTH0276.1EA 43.8 EUR
ROTH0276.1 ROTH0276.2 ROTH0276.3
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751