Chrom(III)nitrat Nonahydrat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43182.22 43182.14 43182.06
43182.22EA 755 EUR
43182.22 43182.14 43182.06
Chrom(III)nitrat Nonahydrat ≥99,99% (Metall-Basis)
Chrom(III)nitrat Nonahydrat
Purity: 99.99% min CAS No.: 7789-02-8 Molecular Formula: Cr(NO3)3.9H2O Formula Weight: 400.14 (238.01anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Purple Odour: Odourless Melting Point: 60° Merck Reference: 14,2226 UN No.: 2720 MDL No.: MFCD00149659
Formel: CrN₃O₉·9H₂O
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 1,807 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149659
CAS-Nummer: 7789-02-8
EINECS: 236-921-1
UN-Nummer: 2720
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2226