Yttrium(III)nitrat Hexahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Yttrium trinitrate hexahydrate
218260250 218261000 218265000
ACRO218260250EA 56.1 EUR
ACRO218260250 ACRO218261000 ACRO218265000
Yttrium(III)nitrat Hexahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Yttrium(III)nitrat Hexahydrat
Formel: N₃O₉Y·6H₂O
Schmelzpunkt: 51,8 °C
Dichte: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149940
CAS-Nummer: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %