Yttrium(III)nitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Yttrium trinitrate tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
217239-10G 217239-50G
SIAL217239-10GEA 264 EUR
SIAL217239-10G SIAL217239-50G
Yttrium(III)nitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)nitrat Tetrahydrat
Formel: N₃O₉Y·4H₂O
MDL Number: MFCD00149938
CAS-Nummer: 13773-69-8
EINECS: 233-802-6