Yttrium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Yttrium trichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
464317-100G 464317-25G
SIAL464317-100GEA 292 EUR
SIAL464317-100G SIAL464317-25G
Yttrium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: YCl₃·6H₂O
Siedepunkt: 1507 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153 °C
Dichte: 2.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149941
CAS-Nummer: 10025-94-2
EINECS: 233-801-0