Yttrium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Yttrium trichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
204919-10G
204919-50G
SIAL204919-10GEA
176
EUR
SIAL204919-10G
SIAL204919-50G
Yttrium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
YCl₃·6H₂O Siedepunkt: 1507 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 153 °C Dichte: 2.18 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149941 CAS-Nummer: 10025-94-2 EINECS: 233-801-0 |