Zinksulfat Heptahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
T884.1
T884.2
T884.3
ROTHT884.1EA
47.9
EUR
ROTHT884.1
ROTHT884.2
ROTHT884.3
Zinksulfat Heptahydrat
Zinksulfat Heptahydrat
Formel:
ZnSO₄·7H₂O Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 1,97 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149894 CAS-Nummer: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10293 |