Zinksulfat Heptahydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
K301.1 K301.2 K301.5
ROTHK301.1EA 33.5 EUR
ROTHK301.1 ROTHK301.2 ROTHK301.5
Zinksulfat Heptahydrat
Zinksulfat Heptahydrat
Formel: ZnSO₄·7H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149894
CAS-Nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293