Cadmium(II)sulfat Hydrat ≥99,996% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10675.09 10675.18
10675.09EA 80.5 EUR
10675.09 10675.18
Cadmium(II)sulfat Hydrat ≥99,996% (Metall-Basis), Puratronic®
Cadmium(II)sulfat Hydrat
Purity: 99.996% CAS No.: 15244-35-6 Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x~8) Formula Weight: 208.46(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.08 Refractive Index: 1.565 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 40° -H2O Merck Reference: 14,1627 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00151655
Formel: CdO₄S·H₂O
Molekulargewicht: 226.49 g/mol
Schmelzpunkt: >40 °C (-H₂O)
Dichte: 3.08
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151655
CAS-Nummer: 15244-35-6
EINECS: 233-331-6
UN-Nummer: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1627