Cadmium(II)sulfat Hydrat 98% (durch komplexometrische Analyse)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10168.0E A10168.22 A10168.36
A10168.0EEA 560 EUR
A10168.0E A10168.22 A10168.36
Cadmium(II)sulfat Hydrat 98% (durch komplexometrische Analyse)
Cadmium(II)sulfat Hydrat
Purity: 98% CAS No.: 15244-35-6 Molecular Formula: 3CdSO4.xH2O (x≈1) Formula Weight: 208.46(anhy) Refractive Index: 1.565 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1627 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00151655
Formel: CdO₄S·H₂O
Schmelzpunkt: 41,5 °C trans pt
Dichte: 3,08
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151655
CAS-Nummer: 15244-35-6
EINECS: 233-331-6
UN-Nummer: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1627