Quecksilber(II)nitrat Monohydrat ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mercury(II) nitrate hydrate, Mercury dinitrate monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04439.0050
1.04439.0250
1.04439.0050EA
93.7
EUR
1.04439.0050
1.04439.0250
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat
Formel:
Hg(NO₃)₂·1H₂O Molekulargewicht: 342.62 g/mol Schmelzpunkt: 79 Dichte: 4.3 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149736 CAS-Nummer: 7783-34-8 EINECS: 233-152-3 UN-Nummer: 1625 ADR: 6.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) | ≥ 99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.005 % |
Residue after reduction | ≤ 0.01 % |
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur |