Quecksilber(I)nitrat Dihydrat 98% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimercury dinitrate dihydrate, Mercurous nitrate dihydrate
213130500 213132500 213130010
ACRO213130500EA 107 EUR
ACRO213130500 ACRO213132500 ACRO213130010
Quecksilber(I)nitrat Dihydrat 98% zur Analyse
Quecksilber(I)nitrat Dihydrat
Formel: Hg₂N₂O₆·2H₂O
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 4,78 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150812
CAS-Nummer: 7782-86-7
EINECS: 233-886-4
UN-Nummer: 1627
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05923
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Mercuric Mercury (as Hg) ≤0.5 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute HNO3)
Residue after reduction ≤0.01 %