Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cadmium nitrate tetrahydrate
212342500 212340010
ACRO212342500EA 133 EUR
ACRO212342500 ACRO212340010
Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat 99+%
Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat
Formel: CdN₂O₆·4H₂O
Molekulargewicht: 308.48 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 59 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149626
CAS-Nummer: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN-Nummer: 2570
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in water)