Cadmium chloride hydrate ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 654054-66-7
Molecular Formula: CdCl2.xH2O (x≈2.5)
Formula Weight: 183.32(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Refractive Index: 1.6513
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00149627
Formel:
CdCl₂·H₂O Schmelzpunkt: 565 °C Dichte: 3,327 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149627 CAS-Nummer: 654054-66-7 EINECS: 233-296-7 UN-Nummer: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,1617 |