Cadmium(II)chlorid Hemipentahydrat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
197020250 197022500
ACRO197020250EA 26.4 EUR
ACRO197020250 ACRO197022500
Cadmium(II)chlorid Hemipentahydrat 99+%
Cadmium(II)chlorid Hemipentahydrat
Formel: CdCl₂·2.5H₂O
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 2,84 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00799071
CAS-Nummer: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN-Nummer: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01617
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 79.5 to 81.0 % (CdCl2)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)