Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
P024.1
P024.2
ROTHP024.1EA
36
EUR
ROTHP024.1
ROTHP024.2
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O Dichte: 2,284 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III REACH-Nummer: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |