Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
8175.1 8175.2 8175.5
ROTH8175.1EA 36 EUR
ROTH8175.1 ROTH8175.2 ROTH8175.5
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Dichte: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
REACH-Nummer: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682