Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥98,5%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
23172.293EA
84.3
EUR
23172.293
23172.362
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥98,5%, gereinigt
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O Molekulargewicht: 249.69 g/mol Dichte: 2.284 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III REACH-Nummer: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 100 ppm |