Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
A11262.0B
A11262.0G
A11262.0I
A11262.0BEA
47.6
EUR
A11262.0B
A11262.0G
A11262.0I
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥99%
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 7758-99-8
Molecular Formula: CuSO4.5H2O
Formula Weight: 249.68 (159.60anhy)
Odour: Odourless
pH: 4
Merck Reference: 14,2653
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149681
Formel:
CuSO₄·5H₂O Molekulargewicht: 249.69 g/mol Dichte: 2.270 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1 III REACH-Nummer: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |