Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
423610030 423615000 423610100
ACRO423610030EA 237 EUR
ACRO423610030 ACRO423615000 ACRO423610100
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 98+% ACS
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Molekulargewicht: 249.69 g/mol
Schmelzpunkt: 110 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
REACH-Nummer: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue Crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %