Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
197730010 197730050 197730250
ACRO197730010EA 46.4 EUR
ACRO197730010 ACRO197730050 ACRO197730250
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 98%, reinst
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Schmelzpunkt: 110 °C (dec.)
Dichte: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
REACH-Nummer: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤125 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm