Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
197720010
197722500
197720050
ACRO197720010EA
58.9
EUR
ACRO197720010
ACRO197722500
ACRO197720050
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99+% zur Analyse
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O Molekulargewicht: 249.69 g/mol Schmelzpunkt: 110 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III REACH-Nummer: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue Crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤20 ppm |
Total nitrogen (as N) | ≤0.002 % |