Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
P754.1 P754.2
ROTHP754.1EA 83 EUR
ROTHP754.1 ROTHP754.2
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149671
CAS-Nummer: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671