Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
0255.1 0255.2 0255.3
ROTH0255.1EA 0 EUR
ROTH0255.1 ROTH0255.2 ROTH0255.3
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Molekulargewicht: 241.6 g/mol
Schmelzpunkt: 114
Dichte: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149671
CAS-Nummer: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671