Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
12837-1KG 12837-2.5KG 12837-500G
12837-1KGEA 106.9 EUR
12837-1KG 12837-2.5KG 12837-500G
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Molekulargewicht: 232.59 g/mol
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 2.320 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02253001
CAS-Nummer: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Assay of Cu Min. 26 %
Water insoluble matter Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %