Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
467855-250G
467855-50G
SIAL467855-250GEA
328
EUR
SIAL467855-250G
SIAL467855-50G
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Formel:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Molekulargewicht: 232.59 g/mol Schmelzpunkt: 255 Dichte: |
MDL Number:
MFCD02253001 CAS-Nummer: 19004-19-4 EINECS: 221-838-5 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1 II |