Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14004.0B A14004.0I A14004.30 A14004.36
A14004.0BEA 139 EUR
A14004.0B A14004.0I A14004.30 A14004.36
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat ≥98%
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Purity: 98% CAS No.: 19004-19-4 Molecular Formula: CuN2O6.2.5H2O Formula Weight: 232.59 (187.55anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 115° Boiling Point: 170° dec. Merck Reference: 14,2643 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149671
Formel: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Siedepunkt: 170 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: ∼115 °C
Dichte: 2,32
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02253001
CAS-Nummer: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2643