Kupfer(II)chlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3279-100G C3279-500G
SIALC3279-100GEA 69.2 EUR
SIALC3279-100G SIALC3279-500G
Kupfer(II)chlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN-Nummer: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660