Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥96%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
23089.262EA 63.2 EUR
23089.262 23089.364
Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥96%, TECHNICAL
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN-Nummer: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %