Terbiumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
217212-10G
217212-2G
SIAL217212-10GEA
555
EUR
SIAL217212-10G
SIAL217212-2G
Terbiumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Terbiumtrinitrat Hexahydrat
Formel:
N₃O₉Tb·6H₂O Schmelzpunkt: 89,3 °C |
MDL Number:
MFCD00149868 CAS-Nummer: 13451-19-9 EINECS: 233-138-7 |