Terbiumtrinitrat Hexahydrat 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Terbium trinitrate 6-hydrate, Terbium(III) nitrate hexahydrate, Terbium(III) nitrate hexahydrate (1:3:6), Terbium (III) nitrate 6-hydrate, Terbium (III) nitrate hexahydrate
295790020
295790100
ACRO295790020EA
54.4
EUR
ACRO295790020
ACRO295790100
Terbiumtrinitrat Hexahydrat 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Terbiumtrinitrat Hexahydrat
Formel:
N₃O₉Tb·6H₂O Schmelzpunkt: 89.3 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149868 CAS-Nummer: 13451-19-9 EINECS: 233-138-7 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Granular powder |
Assay | ≥99.99 % (TREO base) |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.01 % |