Terbiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Terbium(III) nitrate hydrate, Terbium (III) nitrate pentahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
325945-25G 325945-5G
SIAL325945-25GEA 325 EUR
SIAL325945-25G SIAL325945-5G
Terbiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Terbiumtrinitrat Pentahydrat
Formel: N₃O₉Tb·5H₂O
Molekulargewicht: 435.02 g/mol
Schmelzpunkt: 89.3
MDL Number: MFCD00149867
CAS-Nummer: 57584-27-7
EINECS: 233-138-7
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1 III