Samariumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
298123-100G
298123-25G
SIAL298123-100GEA
374
EUR
SIAL298123-100G
SIAL298123-25G
Samariumtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Samariumtrinitrat Hexahydrat
Formel:
N₃O₉Sm·6H₂O Schmelzpunkt: 78 °C Dichte: 2.37 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149857 CAS-Nummer: 13759-83-6 EINECS: 233-798-6 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1,III |