Neodymtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Neodymium (III) nitrate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
289175-100G
289175-25G
SIAL289175-100GEA
149
EUR
SIAL289175-100G
SIAL289175-25G
Neodymtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Neodymtrinitrat Hexahydrat
Formel:
N₃NdO₉·6H₂O Schmelzpunkt: ∼74 °C Dichte: 2.265 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149799 CAS-Nummer: 16454-60-7 EINECS: 233-153-9 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1,III |