Lanthan(III)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
331937-100G
331937-500G
331937-5G
SIAL331937-100GEA
205
EUR
SIAL331937-100G
SIAL331937-500G
SIAL331937-5G
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Formel:
La(NO₃)₃·6H₂O Molekulargewicht: 433.01 g/mol Siedepunkt: 126 Schmelzpunkt: 65…67 °C Dichte: 2.347 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149751 CAS-Nummer: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,05363 |