Erbiumtrinitrat Pentahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Erbium(III) nitrate hydrate, Erbium (III) nitrate pentahydrate
12920.14
12920.22
12920.14EA
130
EUR
12920.14
12920.22
Erbiumtrinitrat Pentahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Erbiumtrinitrat Pentahydrat
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Er(NO3)3.xH2O (x≈5)
Formula Weight: 353.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 130° -4H2O
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00010988
Formel:
ErN₃O₉·5H₂O Schmelzpunkt: 130 °C (-4H₂O) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149691 CAS-Nummer: 10031-51-3 EINECS: 233-436-7 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1,III |