Certrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
392219-100G
392219-25G
SIAL392219-100GEA
504
EUR
SIAL392219-100G
SIAL392219-25G
Certrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Certrinitrat Hexahydrat
Formel:
Ce(NO₃)₃·6H₂O Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 39 °C Dichte: 2,377 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149631 CAS-Nummer: 10294-41-4 EINECS: 233-297-2 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...