Certrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
202991-125G 202991-25G
SIAL202991-125GEA 888 EUR
SIAL202991-125G SIAL202991-25G
Certrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Certrinitrat Hexahydrat
Formel: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Molekulargewicht: 434.22 g/mol
Siedepunkt: 200
Schmelzpunkt: 39
Dichte: 2.377 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149631
CAS-Nummer: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1 II