Ytterbium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
337927-10G 337927-50G
SIAL337927-10GEA 61 EUR
SIAL337927-10G SIAL337927-50G
Ytterbium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Yb·6H₂O
Schmelzpunkt: 154 °C
Dichte: 2.57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149885
CAS-Nummer: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5