Samarium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
248800-10G 248800-50G
SIAL248800-10GEA 49.9 EUR
SIAL248800-10G SIAL248800-50G
Samarium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Samarium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Sm·6H₂O
Dichte: 2,383 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011235
CAS-Nummer: 13465-55-9
EINECS: 233-797-0