Lutetiumtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542075-1G 542075-5G
SIAL542075-1GEA 120 EUR
SIAL542075-1G SIAL542075-5G
Lutetiumtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lutetiumtrichlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Lu·6H₂O
MDL Number: MFCD00011099
CAS-Nummer: 15230-79-2
EINECS: 233-240-1