Holmiumtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
289213-25G
289213-5G
SIAL289213-25GEA
244
EUR
SIAL289213-25G
SIAL289213-5G
Holmiumtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Holmiumtrichlorid Hexahydrat
Formel:
Cl₃Ho·6H₂O Molekulargewicht: 379.38 g/mol |
MDL Number:
MFCD00149739 CAS-Nummer: 14914-84-2 EINECS: 233-387-1 |