Holmiumtrichlorid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11277.14
11277.22
11277.14EA
161
EUR
11277.14
11277.22
Holmiumtrichlorid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Holmiumtrichlorid Hexahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 14914-84-2
Molecular Formula: Cl3Ho.6H2O
Formula Weight: 379.38 (271.29anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00149739
Formel:
Cl₃Ho·6H₂O Schmelzpunkt: 718 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00149739 CAS-Nummer: 14914-84-2 EINECS: 233-387-1 Merck Index: 14,4727 |