Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Gadolinium trichloride hexahydrate
G7532-5G G7532-25G
SIALG7532-5GEA 84.1 EUR
SIALG7532-5G SIALG7532-25G
Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Gd·6H₂O
MDL Number: MFCD00149732
CAS-Nummer: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6