Europium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
203254-1G 203254-25G 203254-5G
SIAL203254-1GEA 40.7 EUR
SIAL203254-1G SIAL203254-25G SIAL203254-5G
Europium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Europium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Eu·6H₂O
Schmelzpunkt: 158 °C
Dichte: 4.89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149701
CAS-Nummer: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4