Europium(III)chlorid Hexahydrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
193010050 193010010 193010250
ACRO193010050EA 150 EUR
ACRO193010050 ACRO193010010 ACRO193010250
Europium(III)chlorid Hexahydrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Europium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Eu·6H₂O
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 4.89 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149701
CAS-Nummer: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 39.0 to 42.5 % (Eu)
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %